Learn More
Acide 2-amino-5-bromobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473894 100 g 100g
11453894 5 g 5g
11463894 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473894 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11915.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5794-88-7 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
It is used in the preparation of hepatitis C virus NS5b RNA polymerase inhibitors. Also used in the determination of cobalt, copper, nickel, and zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la préparation des inhibiteurs de l’ARN polymérase NS5b du virus de l’hépatite C. Il est également utilisé pour la détermination du cobalt, du cuivre, du nickel et du zinc.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5794-88-7
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.034
Numéro MDL MFCD00007823
Clé InChI CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-bromo, anthranilic acid, 5-bromo, 2-amino-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2-aminobenzoic acid, 2-amino-5-bromobenzoicacid, 2-amino-5-bromo benzoic acid, 5-bromo anthranilic acid, buttpark 89\07-49, 5-bromo-2-amino-benzoic acid
CID PubChem 79858
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-bromobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromobenzoic acid
Point de fusion ∼215°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 639028
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1405
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 216.03
Pourcentage de pureté 98%