Learn More
2-Amino-5-bromobenzonitrile, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471388 5 g 5g
15481388 250 mg 250mg
15461388 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55217.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39263-32-6 | C7H5BrN2 | 197.04 g/mol
2-Amino-5-bromobenzonitrile can react with Oxalic acid dimethyl ester to get 5-Bromo-N-methylanthranilonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-amino-5-bromobenzonitrile peut réagir avec l’ester diméthylique de l’acide oxalique pour obtenir du 5-bromo-N-méthylanthranilonitrile.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39263-32-6
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.04
Numéro MDL MFCD00158946
Clé InChI OATYCBHROMXWJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-cyanoaniline, 2-amino-5-brombenzonitrile, 2-amio-5-bromobenzonitrile, 5-bromoanthranilonitrile, 2-amino-5-bromobenzenecarbonitrile, 2-amino-5-bromo-benzonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-bromo, 2-bromo-5-cyanoaniline, pubchem4602, 2-cyano-4-bromoaniline
CID PubChem 429740
Nom IUPAC 2-amino-5-bromobenzonitrile
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromobenzonitrile
Point de fusion 96°C to 100°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 197.03
Pourcentage de pureté 96%