Learn More
(2-Amino-5-bromophényl)phényl-méthanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Amino-5-bromophenyl)phenyl-methanone |
| CAS | 39859-36-4 |
| Formule moléculaire | C13H10BNO |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Amino-5-bromo-benzophenone, 2-Benzoyl-4-bromoaniline, 5-Bromo-2-aminobenzophenone, NSC 263789 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H10BrNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | (2-amino-5-brophényl)-phénylméthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 276.13 |
| Poids de la formule | 274.9946 |