Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-amino-5-bromopyrazine-3-carboxylique, TRC
Code produit 30325855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325855 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325855 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6018632G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid, Methyl Ester
CAS 6966-01-4
Formule moléculaire C6 H6 Br N3 O2
Quantité 2 g
Synonyme 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester (9CI), 3-Amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate, NSC 18700, 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid methyl ester
Formule InChI InChI=1S/C6H6BrN3O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3,(H2,8,9)
SMILES COC(=O)c1nc(Br)cnc1N
Nom IUPAC 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate de méthyl
Poids moléculaire (g/mol) 232.03
Poids de la formule 230.9643