Learn More
Acide 2-amino-5-bromopyrazine-3-carboxylique, TRC
Code produit 30323480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323480 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323480 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6018602G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid
CAS 486424-37-7
Formule moléculaire C5 H4 Br N3 O2
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C5H4BrN3O2/c6-2-1-8-4(7)3(9-2)5(10)11/h1H,(H2,7,8)(H,10,11)
SMILES Nc1ncc(Br)nc1C(=O)O
Nom IUPAC 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 218.01
Poids de la formule 216.9487