Learn More
Acide 2-amino-5-bromopyrazine-3-carboxylique, TRC
Code produit 30324223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324223 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324223 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6018601G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid
CAS 486424-37-7
Formule moléculaire C5 H4 Br N3 O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H4BrN3O2/c6-2-1-8-4(7)3(9-2)5(10)11/h1H,(H2,7,8)(H,10,11)
SMILES Nc1ncc(Br)nc1C(=O)O
Nom IUPAC 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 218.01
Poids de la formule 216.9487