Learn More
2-Amino-5-bromopyrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317339 5 g 5g
11307339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27465.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 59489-71-3 | C4H4BrN3 | 174.001 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59489-71-3
Formule moléculaire C4H4BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 174.001
Numéro MDL MFCD00235015
Clé InChI KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-bromopyrazine, 5-bromo-2-pyrazinamine, 5-bromo-pyrazin-2-ylamine, 2-bromo-5-aminopyrazine, pyrazinamine, 5-bromo, 5-amino-2-bromopyrazine, 5-bromo-2-aminopyrazine, 5-bromopyrazin-2-ylamine, 5-bromopyrazinamine, 2-amino-5-bromo-pyrazine
CID PubChem 599539
Nom IUPAC 5-bromopyrazine-2-amine
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromopyrazine
Point de fusion 113°C to 117°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 174
Pourcentage de pureté 97%