Learn More
2-Amino-5-bromopyrazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-bromopyrazine |
| CAS | 59489-71-3 |
| Formule moléculaire | C4 H4 Br N3 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8) |
| SMILES | Nc1cnc(Br)cn1 |
| Nom IUPAC | 5-bromopyrazin-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174 |
| Poids de la formule | 172.9589 |