Learn More
2-Amino-5-bromopyrazine, TRC
Code produit 30322712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322712 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322712 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA601845250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromopyrazine
CAS 59489-71-3
Formule moléculaire C4 H4 Br N3
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
SMILES Nc1cnc(Br)cn1
Nom IUPAC 5-bromopyrazin-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 174
Poids de la formule 172.9589