Learn More
2-Amino-5-bromopyrazine, TRC
Code produit 30316175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316175 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316175 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6018452.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromopyrazine
CAS 59489-71-3
Formule moléculaire C4 H4 Br N3
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
SMILES Nc1cnc(Br)cn1
Nom IUPAC 5-bromopyrazin-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 174
Poids de la formule 172.9589