Learn More
2-Amino-5-bromopyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352349
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352349 1 g 1g
11362349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352349 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27291.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7752-82-1 | C4H4BrN3 | 174.001 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7752-82-1
Formule moléculaire C4H4BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 174.001
Numéro MDL MFCD00012341
Clé InChI UHRHPPKWXSNZLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-bromopyrimidine, 5-bromopyrimidin-2-ylamine, 2-pyrimidinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-aminopyrimidine, 5-bromo-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-bromo, 5-bromopyrimidine-2-amine, 2-amino-5-bromo-pyrimidine, 5-bromopyrimidine-2-ylamine, 5-bromo-pyrimidin-2-ylamine
CID PubChem 231310
Nom IUPAC 5-bromopyrimidine-2-amine
SMILES C1=C(C=NC(=N1)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromopyrimidine
Point de fusion 232°C to 234°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 174
Pourcentage de pureté 97%