Learn More
2-Amino-5-bromopyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10502252 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10502252 1 g Flacon en verre 1g
10512252 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10502252 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368580010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7752-82-1 | C4H4BrN3 | 174 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7752-82-1
Formule moléculaire C4H4BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 174
Numéro MDL MFCD00012341
Clé InChI UHRHPPKWXSNZLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-bromopyrimidine, 5-bromopyrimidin-2-ylamine, 2-pyrimidinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-aminopyrimidine, 5-bromo-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-bromo, 5-bromopyrimidine-2-amine, 2-amino-5-bromo-pyrimidine, 5-bromopyrimidine-2-ylamine, 5-bromo-pyrimidin-2-ylamine
CID PubChem 231310
Nom IUPAC 5-bromopyrimidine-2-amine
SMILES C1=C(C=NC(=N1)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromopyrimidine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 239°C to 244°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair >300°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 25, IV, 2125
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 174
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-bromopyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.