Learn More
Bromhydrate de 2-Amino-5-bromothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414117 25 g 25g
15494107 1 g 1g
15404117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15414117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31514.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 61296-22-8 | C3H4Br2N2S | 259.947 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61296-22-8
Formule moléculaire C3H4Br2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 259.947
Numéro MDL MFCD00012712
Clé InChI NUSVDASTCPBUIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-bromothiazole hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 5-bromothiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-thiazol-2-ylamine hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole hbr, 2-amino-5-bromo-1,3-thiazole hydrobromide, 2-thiazolamine, 5-bromo-, monohydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazole-2-ylamine, bromide, acmc-209mr7
CID PubChem 2723848
Nom IUPAC 5-bromo-1,3-thiazol-2-amine ; bromhydrate
SMILES C1=C(SC(=N1)N)Br.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Point de fusion ∽165°C (decomposition)
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 259.95
Pourcentage de pureté 97%