Learn More
Monobromhydrate de 2-amino-5-bromothiazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10754451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10754451 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10754451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156000250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide
Note relative au nom 95%
CAS 61296-22-8
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 165°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H3BrN2S·HBr
Numéro MDL MFCD00012712
Quantité 25 g
Synonyme 2-amino-5-bromothiazole hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 5-bromothiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-thiazol-2-ylamine hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole hbr, 2-amino-5-bromo-1,3-thiazole hydrobromide, 2-thiazolamine, 5-bromo-, monohydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazole-2-ylamine, bromide, acmc-209mr7
Clé InChI NUSVDASTCPBUIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=N1)N)Br.Br
Nom IUPAC 5-bromo-1,3-thiazol-2-amine ; bromhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 259.95
CID PubChem 2723848
Poids de la formule 259.95
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline