Learn More
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11426100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426100 1 g 1g
15443597 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11426100 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27053.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 211308-81-5
Formule moléculaire C5H4ClIN2
Poids moléculaire (g/mol) 254.455
Numéro MDL MFCD07644578
Clé InChI DIONPYCYVWCDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-chloro-3-iodopyridine, 5-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-iodo, pubchem16614, acmc-1cc0x, ksc496m8l, 2-amino-5-chloro-3-iodopyridin, 5-chloro-3-iodo-2-pyridylamine, 5-chloro-3-iodo-2-aminopyridine
CID PubChem 11076010
Nom IUPAC 5-chloro-3-iodopyridine-2-amine
SMILES C1=C(C=NC(=C1I)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Point de fusion 95°C to 98°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 254.46
Pourcentage de pureté 95%