Learn More
2-Amino-5-chloro-Alpha-(2-cyclopropyléthynyl)-Alpha-(trifluorométhyl)benzèneméthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-chloro-alpha-(2-cyclopropylethynyl)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| CAS | 168834-43-3 |
| Formule moléculaire | C13H11ClF3NO |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-Amino-5-chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H11ClF3NO/c14-9-3-4-11(18)10(7-9)12(19,13(15,16)17)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8,19H,1-2,18H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1C(O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2-(2-amino-5-chlorophényl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 289.68 |
| Poids de la formule | 289.0481 |