Learn More
2-amino-5-chlorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348476 5 g 5g
11338476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348476 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17515.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20028-53-9 | C7H6ClNO | 155.581 g/mol
2-Amino-5-Chlorobenzaldehyde is used as a raw material in organic synthesis. It also serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-amino-5-chlorobenzaldéhyde est utilisé comme matière première dans la synthèse organique. Il sert également d’intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20028-53-9
Formule moléculaire C7H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 155.581
Numéro MDL MFCD02093936
Clé InChI KUIFMGITZFDQMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pubchem7364, acmc-209vm9, 3-chloro-6-aminobenzaldehyde, 2-amino-5-chloro-benzaldehyde, 2-amino-5-chlorobenz-aldehyde, 5-chloroanthranilaldehyde
CID PubChem 2773898
Nom IUPAC 2-amino-5-chlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chlorobenzaldehyde
Point de fusion 68°C to 74°C
Quantité 5 g
Beilstein 2716096
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 155.58
Pourcentage de pureté 97%