Learn More
2-amino-5-chlorobenzamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469073 1 g 1g
11479073 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469073 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11153.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5202-85-7 | C7H7ClN2O | 170.596 g/mol
2-Amino-5-chlorobenzamide react with 2-Azido-benzoyl chloride to get 2-Azido-5'-chloro-2'-carboxamidobenzanilide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’2-amino-5-chlorobenzamide réagit avec le chlorure d’2azido-benzoyle pour obtenir de l’2 -azido-5′-chloro-2′-carboxamidobenzanilide.
Solubilité
Soluble dans l’acétone.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5202-85-7
Formule moléculaire C7H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 170.596
Numéro MDL MFCD00017126
Clé InChI DNRVZOZGQHHDAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloroanthranilamide, benzamide, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzamide, 5-chloro-2-aminobenzamide, 2-azanyl-5-chloranyl-benzamide, pubchem13624, acmc-1axdu, 3-14-00-00963 beilstein handbook reference, 5mk
CID PubChem 78876
Nom IUPAC 2-amino-5-chlorobenzamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chlorobenzamide
Point de fusion 169°C to 173°C
Quantité 1 g
Beilstein 743347
Informations sur la solubilité Soluble in acetone.
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté ≥98%