Learn More
Acide 2-amino-5-chlorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446887 100 g 100g
11426887 5 g 5g
11436887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14329.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 635-21-2 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
2-Amino-5-chlorobenzoic acid is used in the preparation of disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs). Also used to produce 6-chloro-3H-quinazolin-4-one at temperature of 180°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-amino-5-chlorobenzoïque est utilisé dans la préparation d’antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM). Aussi utilisé pour produire de la 6-Chloro-3H-quinazolin-4-one à une température de 180°C.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 635-21-2
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007838
Clé InChI IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloroanthranilic acid, 5-chloro-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-chloro, anthranilic acid, 5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzoic acid, unii-z2y66jmi31, 2-carboxy-4-chloroaniline, chembl36767, 5-amino-3-carboxy-1-chlorobenzene, 2-amino-5-chlorobenzoicacid
CID PubChem 12476
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-chlorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
Point de fusion ∼208°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 639027
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 98%