Learn More
2-amino-5-chlorobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-chlorobenzonitrile |
| Point de fusion | 94°C to 97°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3439 |
| Point d’ébullition | 132°C to 135°C (0.5 mmHg) |
| Poids de la formule | 152.58 |
| Pourcentage de pureté | 97% |