Learn More
2-Amino-5-chlorobenzonitrile, TRC
Code produit 30311533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311533 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311533 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60287010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chlorobenzonitrile
CAS 5922-60-1
Formule moléculaire C7H5ClN2
Quantité 10 g
Synonyme 5-Chloroanthranilonitrile, 1-Cyano-2-amino-5-chlorobenzene, 2-Amino-5-chlorobenzenecarbonitrile, 2-Cyano-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-cyanoaniline, 5-Chloro-2-aminobenzonitrile, 5-Chloroanthranilonitrile, 6-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C#N
Nom IUPAC 2-amino-5-chlorobenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 152.58
Poids de la formule 152.0141