Learn More
2-Amino-5-chlorobenzophénone, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437707 2500 g 2500g
11417707 100 g 100g
11427707 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15720.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 719-59-5 | C13H10ClNO | 231.68 g/mol
It is used in the heterocyclic syntheses based on the reactions of dimethyl acetylenedicarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les synthèses hétérocycliques basées sur les réactions de l’acétylènedicarboxylate de diméthyle.
Solubilité
La solubilité dans le méthanol donne une turbidité très faible. Soluble dans le DMSO.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 719-59-5
Formule moléculaire C13H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 231.68
Numéro MDL MFCD00007839
Clé InChI ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-chloroaniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl, 2-amino-5-chlorbenzophenone, 5-chloro-2-aminobenzophenone, 2-amino-5-chlorobenzylphenone, benzophenone, 2-amino-5-chloro, unii-fr80014zbt, 2-amino-5-chlorophenyl phenylmethanone
CID PubChem 12870
Nom IUPAC (2-amino-5-chlorophényl)-phénylméthanone
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Point de fusion 96°C to 99°C
Densité 1.33
Point d’éclair 211°C (412°F)
Quantité 2500 g
Beilstein 475640
Poids de la formule 231.68
Pourcentage de pureté ≥98%