Learn More
2-amino-5-chlorobenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10498620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10498620 100 g Flacon en plastique 100g
10479433 25 g Flacon en plastique 25g
10229443 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10498620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103341000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 719-59-5 | C13H10ClNO | 231.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 719-59-5
Formule moléculaire C13H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 231.68
Numéro MDL MFCD00007839
Clé InChI ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-chloroaniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl, 2-amino-5-chlorbenzophenone, 5-chloro-2-aminobenzophenone, 2-amino-5-chlorobenzylphenone, benzophenone, 2-amino-5-chloro, unii-fr80014zbt, 2-amino-5-chlorophenyl phenylmethanone
CID PubChem 12870
Nom IUPAC (2-amino-5-chlorophényl)-phénylméthanone
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chlorobenzophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 96°C to 100°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 207°C
Point d’éclair 211°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NC6H3(Cl)COC6H5
Quantité 100 g
Beilstein 14, 79
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 231.68
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.