Learn More
2-Amino-5-chlorobenzophénone Oxime (mélange E/Z), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-chlorobenzophenone Oxime (E/Z mixture) |
| CAS | 18097-52-4 |
| Formule moléculaire | C13H11ClN2O |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | (2-Amino-5-chlorophenyl)phenyl-methanone Oxime, 5-Chloro-2-aminobenzophenone Oxime, NSC 86144 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H11ClN2O/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16-17)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,17H,15H2/b16-13+ |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1\C(=N\O)\c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | (NE)-N-[(2-amino-5-chlorophényl)-phénylméthylidène]hydroxylamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 246.69 |
| Poids de la formule | 246.056 |