Learn More
2-Amino-5-chlorobenzophénone, TRC
Code produit 30132488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132488 50 g 50g
17953485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132488 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60349050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 719-59-5
Formule moléculaire C13 H10 Cl N O
Poids moléculaire (g/mol) 231.68
Synonyme (2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanone, Prazepam Imp. C (EP), Dipotassium Clorazepate Imp. A (EP), Alprazolam Imp. E (EP), Oxazepam Imp. D (EP), 2-Amino-5-chlorobenzophenone, Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. C (EP), Aminochlorobenzophenone
Nom IUPAC (2-amino-5-chlorophényl)-phénylméthanone
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
Poids de la formule 231.0451
Pourcentage de pureté >95%