Learn More
2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10082630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10082630 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10082630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 203241000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride
Note relative au nom 97%
CAS 445-03-4
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H5ClF3N
Formule linéaire H2NC6H3(Cl)CF3
Indice de réfraction 1.5059 to 1.5079 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00007841
Quantité 100 g
Beilstein 12, III, 1921
Synonyme 2-amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-chloro-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethyl, 2-amino-5-chlorobenzo trifluoride, 5-chloro-2-aminobenzotrifluoride, 2-amino-5-chloro-trifluorotoluene, 2-trifluoromethyl-4-chloro-aniline, 2-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-chloro-2-trifluoromethyl-phenylamine
Clé InChI CVINWVPRKDIGLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 195.57
CID PubChem 67961
Poids de la formule 195.57
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Liquid