Learn More
2-Amino-5-chlorobenzoxazole (Zoxazolamine), TRC
Code produit 30454617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454617 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454617 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ70095050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Formule moléculaire C7 H5 Cl N2 O
Quantité 50 mg
Synonyme 2-Benzoxazolamine','5-chloro-, Benzoxazole','2-amino-5-chloro- (6CI,8CI), 2-Amino-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine, 5-Chloro-2-aminobenzoxazole, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-ylamine, Deflexol, Flexilon, Flexin, McN-485, NSC 24995, Zoxamin, Zoxazolamine, Zoxine
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
SMILES Nc1oc2ccc(Cl)cc2n1
Nom IUPAC 5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 168.58
Poids de la formule 168.009