Learn More
2-Amino-5-chloropyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11354126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354126 250 mg 250mg
11334126 1 g 1g
11344126 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19248.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5428-89-7
Formule moléculaire C4H4ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 129.547
Numéro MDL MFCD00014604
Clé InChI OQZMDDKDHRIGDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-chloro, 5-chloropyrimidine-2-ylamine, 5-chlorpyrimidin-2-amin, chloropyrimidinamine, zlchem 634, pubchem9619, acmc-1aya8
CID PubChem 79479
Nom IUPAC 5-chloropyrimidine-2-amine
SMILES C1=C(C=NC(=N1)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chloropyrimidine
Point de fusion 235°C
Quantité 250 mg
Beilstein 110914
Poids de la formule 129.55
Pourcentage de pureté 97%