Learn More
Chlorhydrate d‘2-amino-5-chlorothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387555 1 g -
11397555 5 g 5g
11307565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387555 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05707.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 55506-37-1 | C3H4Cl2N2S | 171.04 g/mol
2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride is used as starting reagent in the synthesis of 2-chloro-6-methylimidazo[2,1-b]thiazole. It is used as reactant for preparation of biologically active thiazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 2-amino-5-chlorothiazole est utilisé comme réactif de départ dans la synthèse du 2-chloro-6-méthylimidazo[2,1-b]thiazole. Il est utilisé comme réactif pour la préparation de dérivés thiazole biologiquement actifs.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55506-37-1
Formule moléculaire C3H4Cl2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.04
Numéro MDL MFCD00039006
Clé InChI GTMGFQYVLSQTKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-chlorothiazole hydrochloride, 5-chlorothiazol-2-amine hydrochloride, 5-chloro-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, 2-thiazolamine, 5-chloro-, monohydrochloride, 5-chloro-2-thiazolamine hydrochloride, 2-amino-5-chloro-1,3-thiazole hydrochloride, 5-chlorothiazolamine hydrochloride, thiazole, 2-amino-5-chloro-hydrochloride, pubchem23694, c3h3cln2s.hcl
CID PubChem 148743
Nom IUPAC hydrogen 5-chloro-1,3-thiazol-2-amine chloride
SMILES [H+].[Cl-].NC1=NC=C(Cl)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride
Point de fusion 168°C to 172°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 171.05
Pourcentage de pureté 97%