Learn More
2-5ester pinacol de lʼacide amino--fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’ester de l’acide 2-amino-5-fluorobenzèneboronique pinacol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester |
| Point de fusion | 49°C to 50°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 237.08 |
| Pourcentage de pureté | 96% |