Learn More
Acide 2-amino-5-fluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10713541 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10713541 1 g Flacon en verre 1g
10474555 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10713541 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 308940010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.55€
    48.65€ / 1g
    Économisez 8.90€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 446-08-2 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-08-2
Formule moléculaire C7H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.13
Numéro MDL MFCD00055566
Clé InChI FPQMGQZTBWIHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoroanthranilic acid, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro, 5-faa, 5-fluoro-2-aminobenzoic acid, 4own, 5rg, pubchem1322, 5-fluoroanthanilic acid, acmc-209jyo
CID PubChem 101412
ChEBI CHEBI:78042
Nom IUPAC Acide2-amino-5-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 181°C to 185°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(F)COOH
Quantité 1 g
Poids de la formule 155.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine