Learn More
Acide 2-amino-5-fluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446974 25 g 25g
11426974 1 g 1g
11436974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446974 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21458.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 446-08-2 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-08-2
Formule moléculaire C7H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.128
Numéro MDL MFCD00055566
Clé InChI FPQMGQZTBWIHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoroanthranilic acid, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro, 5-faa, 5-fluoro-2-aminobenzoic acid, 4own, 5rg, pubchem1322, 5-fluoroanthanilic acid, acmc-209jyo
CID PubChem 101412
ChEBI CHEBI:78042
Nom IUPAC Acide2-amino-5-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
Point de fusion 182°C to 184°C
Quantité 25 g
Beilstein 2803664
Poids de la formule 155.13
Pourcentage de pureté ≥98%