Learn More
2-amino-5-fluorobenzothiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457907 250 mg 250mg
11416700 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51022.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20358-07-0 | C7H5FN2S | 168.189 g/mol
2-Amino-5-fluorobenzothiazole is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-amino-5-fluorobenzothiazole est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20358-07-0
Formule moléculaire C7H5FN2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.189
Numéro MDL MFCD05664560
Clé InChI YHBIGBYIUMCLJS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 821203
Nom IUPAC 5-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)N=C(S2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Quantité 250 mg
Synonyme 2-amino-5-fluorobenzothiazole, 5-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-benzothiazolamine,5-fluoro, 5-fluorobenzothiazol-2-ylamine, pubchem21850, acmc-20a67y, 2-amino-5-fluorobenzothiozole, 5-fluoro-2-aminobenzothiazole
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 98%