Learn More
2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30987644
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30987644 5 g
30973422 25 g
30978348 100 g
30978783 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30987644 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD103655g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride
CAS 393-39-5
Formule moléculaire C7H5F4N
Numéro MDL MFCD00007831
Quantité 5 g
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 179.11
Pourcentage de pureté 98%