Learn More
2-Amino-5-fluorophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-fluorophenol |
| CAS | 53981-24-1 |
| Formule moléculaire | C6H6FNO |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)amine, 4-Fluoro-2-hydroxyaniline, 5-Fluoro-2-aminophenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6FNO/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(F)cc1O |
| Nom IUPAC | 2-amino-5-fluorophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 127.12 |
| Poids de la formule | 127.0433 |