Learn More
2-Amino-5-formylthiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-formylthiazole |
| CAS | 1003-61-8 |
| Formule moléculaire | C4 H4 N2 O S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Amino-5-thiazolecarboxaldehyde, 2-Amino-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H4N2OS/c5-4-6-1-3(2-7)8-4/h1-2H,(H2,5,6) |
| SMILES | N=C1NC=C(S1)C=O |
| Nom IUPAC | 2-imino-3H-1,3-thiazole-5-carbamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.152 |
| Poids de la formule | 128.004 |