Learn More
2-Amino-5-acide hydroxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338065 25 g 25g
11328065 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338065 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08256.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 394-31-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 394-31-0
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00007870
Clé InChI HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxyanthranilic acid, diabeton, benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy, 2-amino-5-hydroxy benzoic acid, unii-uf9ww3i410, 2-amino-5-hydroxy-benzoic acid, 5-hydroxyanthranillicacid, pubchem15307, 4-amino-3-carboxyphenol, 5-hydroxyanthranillic acid
CID PubChem 164592
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Point de fusion ∽248°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2803663
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%