Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-amino-5-iodo-3-méthylbenzoïque, TRC
Code produit 30315847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30315847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315847 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6041151G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-iodo-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester
CAS 1096481-48-9
Formule moléculaire C9 H10 I N O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H10INO2/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(I)cc(C)c1N
Nom IUPAC 2-amino-5-iodo-3-méthylbenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 291.086
Poids de la formule 290.976