Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-amino-5-iodo-3-méthylbenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-iodo-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1096481-48-9 |
| Formule moléculaire | C9 H10 I N O2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10INO2/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(I)cc(C)c1N |
| Nom IUPAC | 2-amino-5-iodo-3-méthylbenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 291.086 |
| Poids de la formule | 290.976 |