Learn More
Acide 2-amino-5-iodobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10011871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10011871 25 g Flacon en verre 25g
10751674 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10011871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 355440250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5326-47-6 | Molecular Formula: C7H6INO2 | Molecular Weight: 263.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5326-47-6
Formule moléculaire C7H6INO2
Poids moléculaire (g/mol) 263.03
Numéro MDL MFCD00007849
Clé InChI GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-iodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-iodo, 5-iodoanthranil acid, anthranilic acid, 5-iodo, 2-amino-5-iodo-benzoic acid, pubchem2543, 5-iodo anthranilic acid, acmc-1ays8, 2-amino-5-iodobenzoicacid, 5-iodo-2-aminobenzoic acid
CID PubChem 72911
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-iodobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-iodobenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 219.0°C to 221.0°C
Couleur Beige ou gris à violet
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH3(I)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 14, 373
Poids de la formule 263.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-iodobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.