Learn More
Acide 2-amino-5-iodobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438687 5 g 5g
11448687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19838.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5326-47-6 | C7H6INO2 | 263.034 g/mol
2-Amino-5-iodobenzoic acid is used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products such as pharmaceutical intermediates, polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-amino-5-iodobenzoïque est utilisé dans de nombreuses applications industrielles de médicaments ainsi que dans des produits alimentaires pour humains et animaux tels que des antiseptiques et désinfectants, les intermédiaires pharmaceutiques, les films polarisants pour les produits chimiques pour écrans à cristaux liquides [LCD].
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents légers et oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5326-47-6
Formule moléculaire C7H6INO2
Poids moléculaire (g/mol) 263.034
Numéro MDL MFCD00007849
Clé InChI GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-iodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-iodo, 5-iodoanthranil acid, anthranilic acid, 5-iodo, 2-amino-5-iodo-benzoic acid, pubchem2543, 5-iodo anthranilic acid, acmc-1ays8, 2-amino-5-iodobenzoicacid, 5-iodo-2-aminobenzoic acid
CID PubChem 72911
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-iodobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-iodobenzoic acid
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 639029
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 263.03
Pourcentage de pureté 98%