Learn More
Acide 2-amino-5-iodobenzoïque, TRC
Code produit 30340061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340061 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340061 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6305131G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-iodobenzoic Acid
CAS 5326-47-6
Formule moléculaire C7H6INO2
Quantité 1 g
Synonyme Anthranilic acid, 5-iodo- (6CI,8CI), 5-Iodo-2-aminobenzoic acid, 5-Iodoanthranilic acid, NSC 302
Formule InChI InChI=1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(I)cc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-iodobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 263.03
Poids de la formule 262.9443