Learn More
Acide 2-amino-5-méthoxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11935441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11935441 5 g Flacon en verre 5g
11925441 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11935441 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443340050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6705-03-9 | C11H13N3O | 203.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6705-03-9
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-methoxybenzoic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 151°C to 151.7°C
Couleur Orange à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H13N3O
Quantité 5 g
Synonyme 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide, h-dl-trp-nh2, alpha-amino-1h-indole-3-propanamide, tryptophan amide, dl-tryptophanamide, d,l-tryptophanamide, l-tryptophanamide, 9, h-dl-trp-nh hcl, dl-trytophan amide hydrochloride, 1h-indole-3-propanamide,a-amino
Clé InChI JLSKPBDKNIXMBS-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
Nom IUPAC 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamide
Poids moléculaire (g/mol) 203.25
CID PubChem 89366
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-methoxybenzoic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.