Learn More
acide 2-amino-5-méthoxybenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348355 1 g 1g
11358355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348355 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10295.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6705-03-9 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6705-03-9
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Numéro MDL MFCD00016509
Clé InChI UMKSAURFQFUULT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxyanthranilic acid, 2-amino-5-methoxybenzoicacid, 2-amino-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-methoxy, pubchem2544, acmc-1b7jp, 5-methoxy anthranilic acid, 5-methoxyanththranillic acid, ksc495k4p, anthranilic acid, 5-methoxy
CID PubChem 277930
Nom IUPAC Acide2-amino-5-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-methoxybenzoic acid
Point de fusion 150°C to 152°C
Quantité 1 g
Beilstein 777690
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté ≥98%