Learn More
Acide 2-amino-5-méthoxybenzoïque, TRC
Code produit 30312274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312274 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312274 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6119152.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-methoxybenzoic Acid
CAS 6705-03-9
Formule moléculaire C8H9NO3
Quantité 2.5 g
Synonyme 5-Methoxy-anthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, 5-Methoxy-2-aminobenzoic Acid, 5-Methoxyanthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, NSC 126996
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(N)c(c1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide2-amino-5-méthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Poids de la formule 167.0582