Learn More
Acide 2-amino-5-méthoxybenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 6705-03-9 |
| Formule moléculaire | C8H9NO3 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 5-Methoxy-anthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, 5-Methoxy-2-aminobenzoic Acid, 5-Methoxyanthranilic Acid, 6-Amino-m-anisic Acid, NSC 126996 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(N)c(c1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide2-amino-5-méthoxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.16 |
| Poids de la formule | 167.0582 |