Learn More
2-amino-5-méthoxybenzonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15289696 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15289696 5 g 5g
15279696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15289696 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00€
    343.65€ / 5g
    Économisez 51.35€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23842-82-2 | C8H8N2O | 148.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23842-82-2
Formule moléculaire C8H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 148.17
Numéro MDL MFCD05149280
Clé InChI SRWMPAZUWXLIPG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3513002
Nom IUPAC 2-amino-5-méthoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC(C#N)=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 5 g
Synonyme 2-amino-5-methoxy-benzonitrile, 2-cyano-4-methoxyaniline, benzonitrile, 2-amino-5-methoxy, ksc495g0f, 4-amino-3-cyanoanisole, benzonitrile,2-amino-5-methoxy
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-methoxybenzonitrile, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.