Learn More
2-Amino-5-méthoxypyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-methoxypyrimidine |
| CAS | 13418-77-4 |
| Formule moléculaire | C5 H7 N3 O |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7N3O/c1-9-4-2-7-5(6)8-3-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8) |
| SMILES | COc1cnc(N)nc1 |
| Nom IUPAC | 5-méthoxypyrimidine-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 125.13 |
| Poids de la formule | 125.0589 |