Learn More
2-Amino-5-méthyl-3-thiophènecarbonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile |
| CAS | 138564-58-6 |
| Formule moléculaire | C6 H6 N2 S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-Thiophenecarbonitrile, 2-amino-5-methyl-, 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6N2S/c1-4-2-5(3-7)6(8)9-4/h2H,8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(C#N)c(N)s1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-5-méthylthiophène-3-carbitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.19 |
| Poids de la formule | 138.0252 |