Learn More
2-Amino-5-méthyl-3-thiophènecarbonitrile, TRC
Code produit 30323970
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30323970 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323970 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61826010G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile
CAS 138564-58-6
Formule moléculaire C6 H6 N2 S
Quantité 10 g
Synonyme 3-Thiophenecarbonitrile, 2-amino-5-methyl-, 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2S/c1-4-2-5(3-7)6(8)9-4/h2H,8H2,1H3
SMILES Cc1cc(C#N)c(N)s1
Nom IUPAC 2-amino-5-méthylthiophène-3-carbitrile
Poids moléculaire (g/mol) 138.19
Poids de la formule 138.0252
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.